Wichtige Dokumente
ENA428073096
Enamine
2-(1-methylpiperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-177540-100MG
€ 206,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-177540-100MG
€ 206,20
Iupac Name
(1-methyl-2-piperidinyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
InChIKey
UNQGOLMAWGEVNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177540
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)