Wichtige Dokumente
ENA428072869
Enamine
5-phenyl-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbaldehyde
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
318-320
Iupac Name
5-phenyl-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N4O/c17-7-10-6-16-12(13-8-14-16)15-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15)
InChIKey
DDSDBUWZBWJQKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154098
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)