Merck
ENA424045818
Enamine
4-(2-aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9(12)6-11;/h1-4H,6,11H2;1H
InChIKey
PELQZBDSYRSDPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175771
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)