Merck
ENA424045701
Enamine
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.13
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
120-124
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydroisoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4/c1-7-5(8)3-4(11-7)6(9)10-2/h3H,1-2H3
InChIKey
SXTMQZLBHCRFQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
Melting Point
120-124
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)