Merck
ENA424045637
Enamine
1-[(3-cyanophenyl)methyl]-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Molekulargewicht:
244.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(3-cyanobenzyl)-5-oxoproline
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c14-7-9-2-1-3-10(6-9)8-15-11(13(17)18)4-5-12(15)16/h1-3,6,11H,4-5,8H2,(H,17,18)
InChIKey
ZLNDUOFDNMCDSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175150
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175150
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)