Wichtige Dokumente
ENA424045116
Enamine
5-chloro-2-(cyclopropylmethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-(cyclopropylmethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O3S/c11-8-3-4-9(15-6-7-1-2-7)10(5-8)16(12,13)14/h3-5,7H,1-2,6H2
InChIKey
NGDHGWUESHPVFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128374
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)