Merck
ENA423210696
Enamine
3-methoxy-N-(2-methylpropyl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-isobutyl-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-9(2)8-12-10-5-4-6-11(7-10)13-3/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3
InChIKey
CAFZMKMGDSLQQY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33032
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)