Wichtige Dokumente
ENA423210119
Enamine
5-methyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-172640-100MG
€ 197,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-172640-100MG
€ 197,10
Iupac Name
5-methyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7NO4/c1-2-3(4(7)8)6-5(9)10-2/h2-3H,1H3,(H,6,9)(H,7,8)
InChIKey
KYNKAUUXUQOZSQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172640
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)