Merck
ENA423206161
Enamine
1-methyl-N-(oxan-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-methyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-7-9(6-10-12)11-8-2-4-13-5-3-8/h6-8,11H,2-5H2,1H3
InChIKey
QSCAGDQZSRZPOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166591
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166591
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)