Merck
ENA423201943
Enamine
4-{[1-(2-chlorophenyl)ethyl]amino}butan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.73
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-{[1-(2-chlorophenyl)ethyl]amino}-2-butanol
Inchi Code
1S/C12H18ClNO/c1-9(15)7-8-14-10(2)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-6,9-10,14-15H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
GDXOJKNKDADUND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161929
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)