Merck
ENA423200266
Enamine
1-(3-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(3-methoxy-4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-6(9)7-3-4-10-5-8(7)11-2/h3-6H,9H2,1-2H3
InChIKey
VHYWKJVISYBWPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157726
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157726
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)