Merck
ENA423200243
Enamine
2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
1 G
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
2.5 G
€ 69,70
5 G
€ 71,00
10 G
€ 84,00
Lieferanten-SKU: EN300-157629-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
1 G
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
2.5 G
€ 69,70
5 G
€ 71,00
10 G
€ 84,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-157629-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
238-240
Iupac Name
2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2.ClH/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
MRWIBMCVLBZBLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157629
Melting Point
238-240
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157629
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)