Merck
ENA423200054
Enamine
1-(2-methylpropyl)piperazin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-isobutyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-7(2)6-10-4-3-9-5-8(10)11/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
YULBVDIZTAMXKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154203
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154203
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)