Merck
ENA413171872
Enamine
5-chloro-2-(2-cyclopropylethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-2-(2-cyclopropylethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H12Cl2O3S/c12-9-3-4-10(11(7-9)17(13,14)15)16-6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
InChIKey
MCWMSUSEGNGEBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156363
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156363
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)