Merck
ENA413171811
Enamine
2-(4-methoxyphenyl)ethane-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 173,70
250 MG
€ 228,30
500 MG
€ 333,60
1 G
€ 415,50
2.5 G
€ 771,70
5 G
€ 1.121,40
10 G
€ 1.638,80
Lieferanten-SKU: EN300-156117-100MG
€ 173,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 173,70
250 MG
€ 228,30
500 MG
€ 333,60
1 G
€ 415,50
2.5 G
€ 771,70
5 G
€ 1.121,40
10 G
€ 1.638,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-156117-100MG
€ 173,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
119-120
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-14(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChIKey
RRJBARRRFGZDIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156117
Melting Point
119-120
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156117
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)