Merck
ENA413166336
Enamine
tert-butyl N-[(2R)-2-aminopropyl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2-aminopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H18N2O2/c1-6(9)5-10-7(11)12-8(2,3)4/h6H,5,9H2,1-4H3,(H,10,11)/t6-/m1/s1
InChIKey
UYNSYFDLTSSUNI-ZCFIWIBFSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140296
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140296
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)