Merck
ENA410542297
Enamine
1-methanesulfonyl-2,3-dihydro-1H-indole-7-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)indoline-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11NO3S/c1-15(13,14)11-6-5-8-3-2-4-9(7-12)10(8)11/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChIKey
RILPBAXKIPJLGD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106510
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106510
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)