Merck
ENA405194967
Enamine
1,2-dichloro-4-(chloromethoxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.47
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
33-34
Iupac Name
1,2-dichloro-4-(chloromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl3O/c8-4-11-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChIKey
WTHHCOROBIAQNP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135408
Melting Point
33-34
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135408
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)