Merck
ENA405194468
Enamine
[3-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
81-82
Iupac Name
N-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C8H7F3N2OS/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)13-7(12)15/h1-4H,(H3,12,13,15)
InChIKey
NUKZFXJCTVTPSO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134111
Melting Point
81-82
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134111
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)