Merck
ENA402268100
Enamine
methyl 1-cyanocyclohexane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 1-cyanocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-12-8(11)9(7-10)5-3-2-4-6-9/h2-6H2,1H3
InChIKey
PVFHKRCUWUPRFA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58900
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58900
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)