Merck
ENA402266855
Enamine
3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.67
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
91-92
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO3S/c1-5-7(14(9,11)12)4-3-6(13-2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChIKey
BELVUVMOPNDPCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130258
Melting Point
91-92
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130258
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)