Merck
ENA394767238
Enamine
ethyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.64
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
89-90
Iupac Name
ethyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-4-8-6(7)5(2)3;/h4,7H2,1-3H3;1H
InChIKey
AVWMAWSVFGVXQM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128129
Melting Point
89-90
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128129
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)