Merck
ENA390347189
Enamine
[2-(3-methoxypropoxy)ethyl](methyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(3-methoxypropoxy)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-8-4-7-10-6-3-5-9-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
SCPGKCMHZICSIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125753
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)