Merck
ENA388700456
Enamine
1-ethyl-2-methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-ethyl-2-methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H11N3O2S/c1-3-9-4-6(8-5(9)2)12(7,10)11/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,10,11)
InChIKey
YFIXEAFAGVOPQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124423
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124423
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)