Merck
ENA388700000
Enamine
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.53
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
54-56
Iupac Name
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H2ClF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChIKey
KNRIBPGPMVZBDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
Melting Point
54-56
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)