Merck
ENA388699877
Enamine
6-(2-methoxyethoxy)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(2-methoxyethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-12-4-5-13-9-3-2-8(6-10)7-11-9/h2-3,7H,4-5H2,1H3
InChIKey
JNFWYSQNFRCPTR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123159
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)