Wichtige Dokumente
ENA388699713
Enamine
tert-butyl N-methyl-N-(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
tert-butyl methyl(2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11(6)10(4,5)7-12/h7H,1-6H3
InChIKey
JUJWZUXFWXFHJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124332
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124332
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)