Wichtige Dokumente
ENA388192294
Enamine
4-(4-bromobenzoyl)oxane
About This Item
Iupac Name
(4-bromophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13BrO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
InChIKey
WWVQJNOBZNKTNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)