Merck
ENA388192229
Enamine
(4-ethylpiperidin-4-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-ethyl-4-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-8(7-10)3-5-9-6-4-8/h9-10H,2-7H2,1H3
InChIKey
GDDYZIOQRPFFAR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122516
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)