Merck
ENA387772942
Enamine
1,5-dichloropentan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,5-dichloro-2-pentanol
Inchi Code
1S/C5H10Cl2O/c6-3-1-2-5(8)4-7/h5,8H,1-4H2
InChIKey
MRPDYJBRFDKZCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120404
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120404
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)