Merck
ENA387772474
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.99
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H6BrF3/c1-3(2-5)4(6,7)8/h3H,2H2,1H3
InChIKey
AANLYORBFNBDGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114732
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)