Merck
ENA379364328
Enamine
1-(oxolan-2-yl)propan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
Lieferanten-SKU: EN300-118645-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-118645-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tetrahydro-2-furanyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChIKey
BHONVBPCNYEAAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118645
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)