Wichtige Dokumente
ENA379364315
Enamine
1-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-carbonyl)pyrrolidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-118586-100MG
€ 232,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-118586-100MG
€ 232,20
Iupac Name
1-(3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-ylcarbonyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c16-14(15-8-3-4-9-15)13-12-6-2-1-5-11(12)7-10-17-13/h1-2,5-6,13H,3-4,7-10H2
InChIKey
KECQQKZGBMJNNQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118586
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)