Merck
ENA375228038
Enamine
2-(5-methylthiophen-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.29
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
266-267
Iupac Name
2-(5-methyl-2-thienyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C12H10N2S/c1-8-6-7-11(15-8)12-13-9-4-2-3-5-10(9)14-12/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
VKEYVDPRFIYFDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115926
Melting Point
266-267
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115926
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)