Wichtige Dokumente
ENA372573269
Enamine
{[3-(methylsulfanyl)phenyl]amino}formonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)phenylcyanamide
Inchi Code
1S/C8H8N2S/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)10-6-9/h2-5,10H,1H3
InChIKey
UKQSFPATKCKZDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109061
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)