Merck
ENA371463585
Enamine
4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h3-5H,1H2,2H3
InChIKey
NRUZFGSVBJNUEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109728
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)