Merck
ENA371177791
Enamine
3-hydroxyphenyl benzoate
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
1 G
€ 74,90
2.5 G
€ 76,20
5 G
€ 77,50
10 G
€ 78,80
Lieferanten-SKU: EN300-107171-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
1 G
€ 74,90
2.5 G
€ 76,20
5 G
€ 77,50
10 G
€ 78,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-107171-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
130-133
Iupac Name
3-hydroxyphenyl benzoate
Inchi Code
1S/C13H10O3/c14-11-7-4-8-12(9-11)16-13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
InChIKey
GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107171
Melting Point
130-133
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107171
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)