Wichtige Dokumente
ENA369383604
Enamine
N,N-dimethyl-2-(piperidin-4-yloxy)acetamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-99974-100MG
€ 146,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-99974-100MG
€ 146,40
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(4-piperidinyloxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-11(2)9(12)7-13-8-3-5-10-6-4-8;/h8,10H,3-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
KODUVRNWQISPQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99974
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)