Merck
ENA369382621
Enamine
2-bromo-N-[6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl]acetamide hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-N-[6-(1H-pyrazol-1-yl)-3-pyridinyl]acetamide hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H9BrN4O.BrH/c11-6-10(16)14-8-2-3-9(12-7-8)15-5-1-4-13-15;/h1-5,7H,6H2,(H,14,16);1H
InChIKey
LUZVIYYYBGXOCG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103066
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103066
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)