Wichtige Dokumente
ENA369382408
Enamine
1-methyl-3-(4-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Iupac Name
1-methyl-3-(4-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H9N3O4/c1-11-6-9(14)12(10(11)15)7-2-4-8(5-3-7)13(16)17/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
GMETUHFKFADYGW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102463
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)