Merck
ENA360886977
Enamine
3-hydroxy-2-[(2-methylcyclopropyl)formamido]butanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[(2-methylcyclopropyl)carbonyl]threonine
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-4-3-6(4)8(12)10-7(5(2)11)9(13)14/h4-7,11H,3H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)
InChIKey
UHBATMQVLULPAP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97008
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97008
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)