Merck
ENA346975394
Enamine
4-[2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)ethoxy]aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[2-(3-methyl-1-pyrrolidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-11-6-7-15(10-11)8-9-16-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5,11H,6-10,14H2,1H3
InChIKey
YLHBEZCQRXWMKK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96683
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96683
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)