Wichtige Dokumente
ENA341293017
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloro-2-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO3/c1-17-8-3-2-6(11)4-7(8)15-9(16)18-5-10(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
JBBBYBCFKMXAFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88429
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)