Merck
ENA341290841
Enamine
N,1-dimethylpiperidin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,1-dimethyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-8-7-4-3-5-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
KGECUXOREWNBGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
Piktogramme
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)