Merck
ENA333558465
Enamine
3-amino-4-ethoxy-N,N-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
125-126
Iupac Name
3-amino-4-ethoxy-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H16N2O3S/c1-4-15-10-6-5-8(7-9(10)11)16(13,14)12(2)3/h5-7H,4,11H2,1-3H3
InChIKey
XVISQAXVPDHRDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82623
Melting Point
125-126
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82623
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)