Merck
ENA333557863
Enamine
6-azabicyclo[3.2.0]heptane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-azabicyclo[3.2.0]heptane
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-2-5-4-7-6(5)3-1/h5-7H,1-4H2
InChIKey
GWFZPCFEIOINER-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82021
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)