Merck
ENA333557573
Enamine
(2-aminoethyl)(tert-butyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
N~1~-(tert-butyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2/c1-6(2,3)8-5-4-7/h8H,4-5,7H2,1-3H3
InChIKey
JYXKYKIDIKVWNY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65967
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)