Merck
ENA332673043
Enamine
2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-80468-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-80468-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
99-100
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8O2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
FDHVMZWQPQMDSU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80468
Melting Point
99-100
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80468
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)