Wichtige Dokumente
ENA332672140
Enamine
3-bromo-1-(2-methoxyphenyl)piperidin-2-one
About This Item
Iupac Name
3-bromo-1-(2-methoxyphenyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c1-16-11-7-3-2-6-10(11)14-8-4-5-9(13)12(14)15/h2-3,6-7,9H,4-5,8H2,1H3
InChIKey
VBCFZNURRJDAGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)