Merck
ENA332671918
Enamine
octahydroindolizine-2-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-6-8-5-9-3-1-2-4-11(9)7-8/h8-9H,1-5,7H2
InChIKey
SRWHNGQWKIVCCI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)